Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella H
Artikelnummer. p-4529197
Oversigt:
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (d)
Salmonella H (i)
Salmonella H polyvalent, fase 1 og 2
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 13245579
Brand: Thermo Scientific™ R30161601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella- stammer ved objektglas og/eller røragglutinationstest.
Remel Agglutinerende sera, Salmonella H bruges til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella-stammer ved dias og/eller røragglutinationstest.
  • Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Salmonella H (i)
Detekterbare analytter Salmonella H antigen
Type Agglutinerende sera
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 mL
Målorganismeklasse Salmonella H