Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella H
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera, Salmonella H bruges til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella-stammer ved dias og/eller røragglutinationstest.
- Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Salmonella H (d) |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Salmonella H antigen |
| Type | Agglutinerende sera |
| Emballagetype | 2 ml/hætteglas |
| Mængde | 2 mL |
| Målorganismeklasse | Salmonella |