Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella H
Artikelnummer. 12677499
Skift visning
Oversigt:
Polyvalent, Fase 1 og 2
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (d)
Salmonella H (i)
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12677499 Polyvalent, Fase 1 og 2 Hver
13245579 Salmonella H (i) 2ml
11983332 Salmonella H (a) 2ml
11923342 Salmonella H (b) 2ml
12789280 Salmonella H (d) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12677499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30858501
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella- stammer ved objektglas og/eller røragglutinationstest.
Remel Agglutinerende sera, Salmonella H bruges til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella-stammer ved dias og/eller røragglutinationstest.
  • Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kontrolsæt Positiv
Oversigt Polyvalent, Fase 1 og 2
Detekterbare analytter Salmonella H antigen
Type Agglutinerende sera
Materiale Polyvalent
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 mL
Målorganismeklasse Salmonella H