Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella H
Oversigt:
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (d)
Salmonella H (i)
Salmonella H polyvalent, fase 1 og 2
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera, Salmonella H bruges til identifikation af flagellære H-antigener fra Salmonella-stammer ved dias og/eller røragglutinationstest.
- Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Salmonella H (b) |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Salmonella H antigen |
| Type | Agglutinerende sera |
| Emballagetype | 2 ml/hætteglas |
| Mængde | 2 mL |
| Målorganismeklasse | Salmonella |