Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Proteus O
Oversigt:
Agglutinerende sera, Proteus O, OX2 positive kontroller
Proteus OX19
Proteus OXK
Mængde:
2 ml
Detekterbare analytter:
Pakningsstørrelse:
2ml
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera, Proteus O anvendes som positive kontroller til farvede Proteus-suspensioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Proteus OXK |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Proteus suspension |
| Format | Hætteglas |
| Emballagetype | 2 ml/hætteglas |
| Mængde | 2 ml |