Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Neisseria meningitidis
Artikelnummer. p-4529065
Oversigt:
Neisseria meningitidis gruppe A
Neisseria meningitidis gruppe B
Neisseria meningitidis gruppe C
Neisseria meningitidis gruppe D
Neisseria meningitidis gruppe W135
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. 13255589
Brand: Thermo Scientific™ R30166901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Neisseria meningitidis gruppe C
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organisme gruppe Gruppe C
Mængde Hver
Målorganismeklasse Neisseria Meningitidis