Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Neisseria meningitidis
Artikelnummer. 13295589
Skift visning
Oversigt:
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe W135
Pakningsstørrelse:
2ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
13295589 Gruppe W135 2ml
13255589 Gruppe C 2ml
13245589 Gruppe A 2ml
11414079 Gruppe D 2ml
13215599 Gruppe B 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13295589 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30167401
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gruppe W135
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organisme gruppe Gruppe W135
Målorganismeklasse Neisseria Meningitidis