Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Neisseria meningitidis
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gruppe C |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | N. meningitidis |
| Type | Neisseria Meningitidis Test Kit |
| Organisme gruppe | Gruppe C |
| Mængde | Hver |
| Målorganismeklasse | Neisseria Meningitidis |