Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Neisseria meningitidis
Oversigt:
Neisseria meningitidis gruppe A
Neisseria meningitidis gruppe B
Neisseria meningitidis gruppe C
Neisseria meningitidis gruppe D
Neisseria meningitidis gruppe W135
Pakningsstørrelse:
2ml
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Neisseria meningitidis gruppe B |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | N. meningitidis |
| Type | Neisseria Meningitidis Test Kit |
| Organisme gruppe | Gruppe B |
| Mængde | Hver |
| Målorganismeklasse | Neisseria Meningitidis |