Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Neisseria meningitidis
Artikelnummer. 11414079
Skift visning
Oversigt:
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe W135
Pakningsstørrelse:
2ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11414079 Gruppe D 2ml
13255589 Gruppe C 2ml
13245589 Gruppe A 2ml
13215599 Gruppe B 2ml
13295589 Gruppe W135 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11414079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30167001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Anvendes til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af N. meningitidis ved hurtig slideagglutination og CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gruppe D
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organisme gruppe Gruppe D
Målorganismeklasse Neisseria Meningitidis