Få mere at vide
Thermo Scientific™ Neisseria meningitidis agglutinerende sera
Artikelnummer. 13225589
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13225589 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 13225589 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30166601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 DKK
    1924.77 DKK / 2ml
    Spare 250.23 DKK
    11% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Meningococcus Agglutinating Sera anvendes i den kvalitative serologiske identifikation af Neisseria meningitidis Gruppe A, B, C, D, X, Y, Z, W135, AD og XZ + W135.
Udfør serologisk identifikation af Neisseria meningitidis gruppe A, B, C, D, X, Y, Z og W135 til epidemiologiske og diagnostiske formål vha. Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus agglutinerende sera. Gruppespecificitet er baseret på identiteten af kapselpolysaccharider, og stammer, der besidder disse materialer, agglutineres specifikt af det homologe antiserum. I tilfælde af bakteriel meningitis er det vigtigt at opnå en formodet identifikation af smittestoffet så tidligt som muligt, således at tilstrækkelig antimikrobiel behandling kan påbegyndes.
Serologiske test er baseret på det faktum, at antistoffer i serum, produceret som reaktion på eksponering for bakterielle antigener, vil agglutinere med bakterier, der bærer homologe antigener. Homologe kulturer bør anvendes til positive kontrolorganismer.
  • Klar til brug - Forberedte reagenser
  • Nem at opbevare - Opbevares ved 2-8 °C
  • Polyvalente sera er kun til objektglasbrug.
  • Let at fortolke -
    • Testsuspension - Stærk og tydeligt synlig agglutination inden for et minut.
    • Kontrolsuspension - Ingen synlig agglutination.
Meningococcus Agglutinating Serum er produceret i kaniner og konserveret med 0,5% phenol. Hver dråbeflaske indeholder 2 ml væske og er klar til brug.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Neisseria meningitidis polyvalente grupper A - D
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Materiale Polyvalent
Organisme gruppe Polyvalente grupper AD
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 ml
Målorganismeklasse Neisseria Meningitidis