Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae
Artikelnummer. 12663528
Skift visning
Oversigt:
Haemophilus influenzae Type A
Haemophilus influenzae Type B
Haemophilus influenzae Type C
Haemophilus influenzae Type D
Haemophilus influenzae Type E
Haemophilus influenzae Type F
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12663528 Haemophilus influenzae Type F Hver
12627459 Haemophilus influenzae Type A Hver
12653528 Haemophilus influenzae Type E Hver
11464069 Haemophilus influenzae Type B 2ml
12637459 Haemophilus influenzae Type C Hver
12643528 Haemophilus influenzae Type D Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12663528 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30166501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Anvendes til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slideagglutinationstest og CIE-procedurer.
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slide-agglutinationstest og CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Haemophilus influenzae Type F
Detekterbare analytter H. influenzae
Type Agglutinerende sera