Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae
Artikelnummer. 12653528 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type A
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type B
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type C
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type D
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type E
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type F
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Artikelnummer. 12653528
Brand: Thermo Scientific™ R30166401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slideagglutinationstest og CIE-procedurer.
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slide-agglutinationstest og CIE-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type E
Detekterbare analytter H. influenzae
Type Agglutinerende sera