Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type A
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type B
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type C
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type D
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type E
Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type F
Pakningsstørrelse:
2ml
Hver
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slide-agglutinationstest og CIE-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae Type D |
| Detekterbare analytter | H. influenzae |
| Type | Agglutinerende sera |