Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Haemophilus influenzae
Beskrivelse
Remel Agglutinerende sera bruges til serologisk identifikation af H. influenzae ved hurtig slide-agglutinationstest og CIE-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Haemophilus influenzae Type B |
| Detekterbare analytter | H. influenzae |
| Type | Agglutinerende sera |