Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, E. coli polyvalent
Artikelnummer. 12647539
Skift visning
Oversigt:
E. coli Polyvalent 2
E. coli Polyvalent 3
E. coli Polyvalent 4
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
12647539 E. coli Polyvalent 4 Hver
12627539 E. coli Polyvalent 2 Hver
12637539 E. coli Polyvalent 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12647539 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30955101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 DKK
    878.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 113.12 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Anvendes til serologisk identifikation af E. coli ved dias- og/eller røragglutinationstest.
Remel Agglutinerende sera, E. coli Polyvalent anvendes til serologisk identifikation af E. coli ved dias- og/eller røragglutinationstest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt E. coli Polyvalent 4
Detekterbare analytter E. coli
Type Agglutinerende sera
Emballagetype 2 ml/hætteglas
Mængde 2 mL
Specificitet typerne O44, O112, O124, O142