Få mere at vide
Remdesivir, Mikromol™
Artikelnummer. 17950526
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17950526 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17950526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Remdesivir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Remdesivir
CAS 1809249-37-3
Analyt- eller komponentnavne Remdesivir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H35 N6 O8 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Alanine, N-[(S)-hydroxyphenoxyphosphinyl]-, 2-ethylbutyl ester, 6-ester with 2-C-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile, 2-ethylbutyl ((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate
InChI formel InChI=1S/C27H35N6O8P/c1-4-18(5-2)13-38-26(36)17(3)32-42(37,41-19-9-7-6-8-10-19)39-14-21-23(34)24(35)27(15-28,40-21)22-12-11-20-25(29)30-16-31-33(20)22/h6-12,16-18,21,23-24,34-35H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,32,37)(H2,29,30,31)/t17-,21+,23+,24+,27-,42-/m0/s1
SMIL CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N[P@](=O)(OC[C@H]1O[C@](C#N)([C@H](O)[C@@H]1O)c2ccc3c(N)ncnn23)Oc4ccccc4
IUPAC navn 2-ethylbutyl (2S)-2-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 602.576
Mængde 250 mg
Formel vægt 602.2254 g/mol