Få mere at vide
MedChemExpress Remdesivir
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 602.58 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.3% |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (165.95 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1809249-37-3 |
| Synonym | GS-5734 |