Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Remdesivir |
| CAS | 1809249-37-3 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C27H35N6O8P |
| Formel vægt | 602.58 |
| InChI nøgle | RWWYLEGWBNMMLJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCC(CC)COC(=O)C(C)NP(=O)(OCC1OC(C#N)(C(O)C1O)C1=CC=C2N1N=CN=C2N)OC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-ethylbutyl 2-({[(5-{4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl}-5-cyano-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl)methoxy](phenoxy)phosphoryl}amino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 602.59 |
Sikkerhed og håndtering
- Remdesivir
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Remdesivir