Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Remazol Brilliant Blue R, ren
Artikelnummer. 10762631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10762631 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10762631 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207550250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2580-78-1 | C22H16N2Na2O11S3 | 626.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Remazol Brilliant Blue R
CAS 2580-78-1
Molekylær formel C22H16N2Na2O11S3
MDL nummer MFCD00001215
Synonym C.I. 61200
InChI nøgle KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(NC2=CC=CC(=C2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)C=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium-1-amino-9,10-dioxo-4-({3-[2-(sulfonatooxy)ethansulfonyl]phenyl}amino)-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 626.53
PubChem CID 17409
Formel vægt 626.55
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Blå
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver