Få mere at vide
Virkon™ Stol+på™ desinfektionsmiddel (Nordics)
Artikelnummer. 31903150
Skift visning
Emballage:
1 Badekar
12 beholdere/kasse
20 beholdere/kasse
Form:
Granulært pulver
Tablet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Form
31903150 12 beholdere/kasse Tablet
31903153 20 beholdere/kasse Tablet
31903151 1 Badekar Granulært pulver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Læs instruktionerne før brug eller kontakt producenten for de seneste sundheds- og sikkerhedsråd
Artikelnummer. 31903150 Leverandør Virkon™ Leverandørnr. 350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4680.00 DKK
    3569.41 DKK / Pakke med 12
    Spare 1110.59 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læs instruktionerne før brug eller kontakt producenten for de seneste sundheds- og sikkerhedsråd
Rengør og desinficer medicinske, laboratorie-, offentlige og arbejdsflader og udstyr i én enkelt operation. Virucidal Desinfektionspulver giver det bredeste dokumenterede spektrum af alle desinfektionsmidler.
  • Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug
  • Bevist effektiv i uafhængige tests mod alle 18 virusfamilier, der påvirker mennesker og dyr, herunder AIDS (HIV) og hepatitis B
  • Fremragende bakteriemord og fungicid
  • Kan påføres i pulverform direkte på blod- og andre kropsvæsker, der spildes.
  • Opløses let og dannes til et flydende desinfektionsmiddel
  • Lugtfri, ikke-irriterende for hud og øjne, ikke-giftig dampfase, usædvanligt lav oral toksicitet
  • Ifølge COSHH-kravene kræves der ingen maksimal eksponeringsgrænse
  • Ikke-korrosiv, ikke-blegemiddel og biologisk nedbrydelig
  • Enhver virussygdom, der overføres via overflader eller instrumenter forurenet med inficeret blod, kropsvæsker, afføring eller spyt, kan kontrolleres ved korrekt anvendelse
Tekniske data
Produkttype Desinfektionstablet
Farvekodet Ja
Form Tablet
Produktlinje Cleanware
Duft Lemon
Sterilitet Steril
Udseende Rødbrun
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Emballage 12 beholdere/kasse
Mængde 50 x 5 g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RELYON VIRKON NORDIC
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Britiske biocidale regler (HSE / BPR)