Få mere at vide
Gilson™ Pipettips Genindlæsningspakke til Pipetman™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15297783 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Model-:
D1000
DL10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15297783 D1000 Pakke med 576
15277783 DL10 Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15297783 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F167014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genindlæs din standard Pipetman™ diamond tip pipet tip box enkelt og hurtigt med en fuld pakke med nye tip. Gilson™ Pipettips Genindlæsningspakke til Pipetman™ er autoklaverbare.
  • Hurtigste måde at genindlæse tom boks (sælges separat)
  • Bruger 70 % mindre plastik
  • Genanvendelig
  • Nem at opbevare
  • Overkommelig og praktisk
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fås i tre størrelser:
    • 0,1 - 2,0 μL
    • 2 - 2000 μL
    • 100 - 10.000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pipetspids
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D1000
Præcision 0,002 til 0,004 μL
Nøjagtighed 0 til 0,025 μL
Længde (metrisk) 6.6cm
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Format Genopfyldning
Mængde 576/Pk
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 to F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Uddannet Ja