Få mere at vide
Gilson™ Pipettips Genindlæsningspakke til Pipetman™
Shop alle Gilson produkter
Model-:
D1000
DL10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 576
Pakke med 960
Beskrivelse
- Hurtigste måde at genindlæse tom boks (sælges separat)
- Bruger 70 % mindre plastik
- Genanvendelig
- Nem at opbevare
- Overkommelig og praktisk
- Fuldt autoklaverbar
- Fås i tre størrelser:
- 0,1 - 2,0 μL
- 2 - 2000 μL
- 100 - 10.000 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pipetspids |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | DL10 |
| Præcision | 0,008 μL |
| Nøjagtighed | −0,05 til− 0,025 μL |
| Længde (metrisk) | 4.5cm |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Format | Genopfyldning |
| Mængde | 960/Pk |
| Vis mere |