Få mere at vide
Relebactam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Relebactam |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O6S/c17-11(14-8-3-5-13-6-4-8)10-2-1-9-7-15(10)12(18)16(9)22-23(19,20)21/h8-10,13H,1-7H2,(H,14,17)(H,19,20,21)/t9-,10?/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1104 |