Få mere at vide
Asecos™ Relæmodul IO90-LINE til ION-PRO-90
Artikelnummer. 17916070 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17916070 IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
1 options
Artikelnummer. 17916070 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 41405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1535.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 374.15 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Relæmodul til brug med ION-PRO-90 sikkerhedsopbevaringsskab (modellerne IO90.195.120.PC.WDC og IO90.195.120.PS.WDC).
Relæmodulet kan skelne mellem 4 forskellige advarsels- og alarmniveauer (Advarsel, Alarmniveau 1, Alarmniveau 2 og strømsvigt) og sender dem videre til en kontrolcentral via separate potentialfrie kontakter, enten som tilslutnings- eller afbrydelseskontakter. 1 stik til kundeledning til et af de 4 advarsels- og alarmniveauer er inkluderet i leverancen.
Koblingskontakterne bruges til at forbinde et signal til et bygningsstyringssystem. Direkte integration i et brandalarmcentral (FACP) anbefales ikke eller må kun udføres i samråd med den ansvarlige for systemet.
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 94 mm
Til brug med (applikation) Alarmdetektering og -differentiering
Til brug med (udstyr) IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC
Højde (metrisk) Udvendig 57 mm
Vægt (engelsk) 2205 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 130 mm
Produkttype Relæ modul
Kun til indendørs brug.