Få mere at vide
Ebro Electronic™ AX 400 / RB 1691 BS Relæboks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10408322
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10408322
Brand: Ebro Electronic™ 13400157
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Relæboks
Therm. spids sonde (nålelængde: 120 mm, dia. 3 mm), kabel 1,5m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til elektronisk kontakttermometer GFX 460
Højde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Model- AX 400
Vægt (metrisk) 1.2 kg
Produkttype Relais kasse
Bredde (metrisk) 180 mm