Få mere at vide
rel-trans-N-Desmethyl 4-Hydroxy Hexazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexazinone metabolite C |
| CAS | 72585-88-7 |
| Molekylær formel | C11 H18 N4 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(4-Hydroxycyclohexyl)-6-(methylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N4O3/c1-12-9-13-10(17)15(11(18)14(9)2)7-3-5-8(16)6-4-7/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,17) |
| SMIL | CNC1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C |
| IUPAC navn | 3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.29 |
| Formel vægt | 254.1379 |