missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rel-trans-Methoprene Epoxide, TRC

Artikelnummer. 30137223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137223 100 mg
30003265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM260655100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65277-96-5
Molekylær formel C19 H34 O4
Molekylvægt (g/mol) 326.47
Synonym 2-Butenoic acid, 3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-, 1-methylethyl ester, (2E)-rel- (ACI), (2E)-rel-3-[(2R,3R)-3-(6-Methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-2-butenoic Acid 1-Methylethyl Ester, (2E)-rel-3-[(2R,3R)-3-(6-Methoxy-2,6-dimethylheptyl)oxiranyl]-2-butenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 2-Butenoic acid, 3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)oxiranyl]-, 1-methylethyl ester, (2E)-rel- (9CI), rel-1-Methylethyl (2E)-3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)-2-oxiranyl]-2-butenoate (ACI), Methoprene epoxide, rel-trans-Methoprene epoxide, Methoprene trans-epoxide, trans-Methoprene-epoxide
IUPAC navn propan-2-yl (E)-3-[(2R,3R)-3-(6-methoxy-2,6-dimethylheptyl)oxiran-2-yl]but-2-enoate
SMIL COC(C)(C)CCCC(C)C[C@H]1O[C@@H]1\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Methoprene-epoxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H34O4/c1-13(2)22-17(20)12-15(4)18-16(23-18)11-14(3)9-8-10-19(5,6)21-7/h12-14,16,18H,8-11H2,1-7H3/b15-12+/t14?,16-,18-/m1/s1
Formel vægt 326.2457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.