Få mere at vide
rel-trans-6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexazinone metabolite A |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O3/c1-14(2)10-13-11(18)16(12(19)15(10)3)8-4-6-9(17)7-5-8/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 268.1535 |