missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rel-(R,S)-Formoterol, TRC

Artikelnummer. 30405092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405092 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6934355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer)
CAS 532414-36-1
Molekylær formel C19 H24 N2 O4
Mængde 5 mg
Synonym rel-N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1S)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide, N-[2-Hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-ethyl]phenyl]formamide (Diastereoisomer), Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19-/m0/s1
SMIL COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1
IUPAC navn N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2S)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]phenyl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 344.405
Formel vægt 344.174
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.