Få mere at vide
rel-N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]methyl]-2-oxazolyl]-1H-indazol-6-yl]-2-methoxy-3-pyridinyl]methansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30242994
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30242994 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30242994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7974301MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-N-(5-(4-(5-(((2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl)methyl)-2-oxazolyl)-1H-indazol-6-yl)-2-methoxy-3-pyridinyl)methanesulfonamide
CAS 1254036-66-2
Molekylær formel C24H28N6O5S
Mængde 1 mg
Synonym GSK 2292767;
InChI formel InChI=1S/C24H28N6O5S/c1-14-11-30(12-15(2)34-14)13-18-9-26-23(35-18)19-5-16(6-21-20(19)10-27-28-21)17-7-22(29-36(4,31)32)24(33-3)25-8-17/h5-10,14-15,29H,11-13H2,1-4H3,(H,27,28)/t14-,15+
SMIL COc1ncc(cc1NS(=O)(=O)C)c2cc(c3oc(CN4C[C@@H](C)O[C@@H](C)C4)cn3)c5cn[nH]c5c2
IUPAC navn N-[5-[4-[5-[[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]methyl]-1,3-oxazol-2-yl]-1H-indazol-6-yl]-2-methoxypyridin-3-yl]methansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 512.58
Formel vægt 512.1842