Få mere at vide
rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNOS/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 227.0172 |