Få mere at vide
rel-(3R,5R)-Fluvastatin Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS,5RS,6E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-methylethyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 93957-58-5 |
| Molekylær formel | C24 H25 F N O4 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Heptenoic acid, 7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3R,5R,6E)-rel-, 6-Heptenoic acid, 7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [R*,R*-(E)]- (9CI), 6-Heptenoic acid, 7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [R*,R*-(E)]-(±)-, (3RS,5RS,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methylethyl-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid sodium salt, Fluvastatin sodium anti-isomer, Fluvastatin EP Impurity A Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | sodium;(E,3S,5S)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.45 |
| Formel vægt | 433.1665 |