Få mere at vide
rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 87679-58-1 |
| Molekylær formel | C9H15NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.22 |