missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester |
| CAS | 811420-46-9 |
| Molekylær formel | C14H23NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S*,3aR*,7aS*)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)12(16)17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10+,11+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aR,7aS)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vægt | 269.1627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?