missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30415280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415280 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2368501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rel-(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid t-Butyl Ester
CAS 811420-46-9
Molekylær formel C14H23NO4
Mængde 1 g
Synonym (2S*,3aR*,7aS*)-Octahydroindole-1,2-dicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)12(16)17/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)/t9-,10+,11+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@@H]2C[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,3aR,7aS)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 269.34
Formel vægt 269.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.