missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rel-(2R,3R)-6-[Alpha-(2-Ethoxyphenoxy)benzyl]morpholin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-(2R,3R)-6-[a-(2-Ethoxyphenoxy)benzyl]morpholin-3-one |
| CAS | 98769-79-0 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Morpholinone, 6-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (6R)-rel-, 3-Morpholinone, 6-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(±)-, rel-(6R)-6-[(R)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-3-morpholinone, 3-Morpholinone, 6-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-, 6-[(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-3-morpholinone, rel-(2R,3R)-6-[α-(2-Ethoxyphenoxy)benzyl]morpholin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-22-17-9-5-6-10-18(17)24-16-8-4-3-7-14(16)11-15-12-20-19(21)13-23-15/h3-10,15H,2,11-13H2,1H3,(H,20,21) |
| SMIL | CCOc1ccccc1Oc2ccccc2CC3CNC(=O)CO3 |
| IUPAC navn | 6-[[2-(2-ethoxyphenoxy)phenyl]methyl]morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.37 |
| Formel vægt | 327.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?