missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rel-(2R,3aR,5S,6S,6aS)-4-Methylhexahydro-2H-2,5-methanofuro[3,2-b]pyrrol-6-yl 2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetate, TRC

Artikelnummer. 30478614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478614 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33154550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rel-(2R,3aR,5S,6S,6aS)-4-Methylhexahydro-2H-2,5-methanofuro[3,2-b]pyrrol-6-yl 2-hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetate
CAS 1459721-06-2
Molekylær formel C18H19NO4S2
Mængde 50 mg
Synonym Tiotropium Bromide EP Impurity 6
InChI formel InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-11-8-10-9-12(19)16(15(11)22-10)23-17(20)18(21,13-4-2-6-24-13)14-5-3-7-25-14/h2-7,10-12,15-16,21H,8-9H2,1H3/t10-,11-,12+,15+,16+/m1/s1
SMIL CN1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1[C@H](OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5)[C@H]2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.48
Formel vægt 377.0755
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.