Få mere at vide
rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-(1R,3S)-cyclopentane-1,3-dicarboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c8-6(9)4-1-2-5(3-4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+ |
| Formel vægt | 158.0579 |