Få mere at vide
rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate |
| CAS | 7534-94-3 |
| Molekylær formel | C14H22O2 |
| MDL nummer | MFCD00081070 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC(C(O[C@H]1[C@](C2(C)C)(C)CC[C@]2([H])C1)=O)=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.32 |
| Procent renhed | 95% |