Få mere at vide
rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31098300
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31098300 100 mg
31094698 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31098300 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD122170100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetraol
CAS 6090-95-5
Molekylær formel C6H10O5
MDL nummer MFCD00077326
Mængde 100 mg
SMIL O[C@H]1[C@@]2([H])O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Procent renhed 97%