Få mere at vide
rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31333541
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31333541 1 kg
31321414 25 g
31318298 100 g
31326747 500 g
31319407 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31333541 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1405731000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00077932
Mængde 1 kg
SMIL O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Procent renhed 98%