missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rel-10-[(1R,2S)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rel-10-[(1R,2S)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid |
| CAS | 151852-61-8 |
| Molekylær formel | C18 H34 N4 O9 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[(1R,2S)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, rel-, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, (R*,S*)-(±)-, rel-10-[(1R,2S)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, (R*,S*)-, 2,2',2Ê1'-[10-[(1RS,2SR)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N4O9/c23-12-14(15(25)13-24)22-7-5-20(10-17(28)29)3-1-19(9-16(26)27)2-4-21(6-8-22)11-18(30)31/h14-15,23-25H,1-13H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](CO)N1CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4,10-bis(carboxymethyl)-7-[(2R,3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-yl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.48 |
| Formel vægt | 450.2326 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?