Få mere at vide
Memmert™ Forstærket hylde i rustfrit stål
Artikelnummer. 17170045 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Artikelnummer. 17170045
Brand: Memmert™ IPP1060ecoB32549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Yderligere forstærket rustfrit stålhylde til mulighed for forstærket kammer
  • Med sværd og fastgørelsesskruer
  • Kræver mulighed K1
  • Overvej max. fyldning af kammer; max. belastning 60 kg
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP1060eco
Materiale Rustfrit stål