Få mere at vide
Memmert™ Forstærket rustfrit stålgitter
Artikelnummer. 17170185 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17170185
Brand: Memmert™ IPP260ecoE29766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra forstærket rustfrit stålgitter til mulighed for forstærket kammer
  • Overvej max. fyldning af kammer; elektropoleret, max. belastning 60 kg
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP260eco