Få mere at vide
Memmert™ Forstærket rustfrit stålgitter
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overvej max. fyldning af kammer; elektropoleret, max. belastning 60 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HPP260eco |