Få mere at vide
Gilac™ Forstærket stablebar beholder
Artikelnummer. 31777265
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
32 L
42 L
64 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31777265 64 L
31777246 32 L
31777264 42 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31777265 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G186420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.94 DKK
    259.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.96 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bygget til krævende brug giver disse forstærkede stablebare containere høj lastekapacitet, sikker stabling og holdbar konstruktion i 32 L, 42 L og 64 L
  • Understøtter tunge belastninger uden deformation (forstærket lodret struktur).
  • Stablelig til store højder.
  • Dimensioner:
    • 600 x 400 x 170 mm
    • 600 x 400 x 220 mm
    • 600 x 400 x 320 mm
  • Kapacitet:
    • 32 l
    • 42 l
    • 52 l
  • Vægt:
    • 1,9 kg
    • 2,15 kg
    • 2,84 kg
  • Ingen fastholdelseszoner for nem og optimal rengøring. Opvaskemaskinesikkert.
  • Afrundede ydre hjørner for et sikkert arbejdsmiljø.
  • Integrerede håndtag for nem håndtering.
  • Lavet af HDPE. Let beholder med høj modstand mod slid, stød og ridser. Lugtfri garanteret.
  • Fødevarekontakt er sikker (egnethedscertifikat).
  • Fremstillet i Europa.
  • 100% genanvendeligt.
Specifications
Type Opbevaringsbin
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (metrisk) 64 L