Få mere at vide
BINDER™ Forstærket stativ
Artikelnummer. 30238381 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
KBF 130, KBF PRO 130
Artikelnummer. 30238381
Brand: BINDER™ 80122414
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forstærket hyldestativ indbygget med et par U-skinner, til brug med klimakamre og køleinkubatorkamre.
  • Hyldestativ i rustfrit stål
  • Inkluderer sæt U-skinner
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Materiale Rustfrit stål
Type Stativ