Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen advarselsskilte
Artikelnummer. 11764844
Vist tekst:
FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Farezone advarselspiktogram - !
Højde (metrisk):
178 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11764844
Brand: Brady™ 252230
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC 315-TRI 200-B7527
Materiale Polypropylen
Oversigt Forstærket polypropylen
Til brug med (applikation) Anvendes til en bred vifte af applikationer både indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 0.369 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Form Trekantet
Vist tekst FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Produkttype Advarsel Sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul