Få mere at vide
Brady™ Forstærket polypropylen advarselsskilte
Vist tekst:
FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Farezone advarselspiktogram - !
Højde (metrisk):
178 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC 308-TRI 315-B7527 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Oversigt | Forstærket polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til en bred vifte af applikationer både indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 178 mm |
| Tykkelse | 0.369 mm |
| Bredde (metrisk) | 315 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Vis mere |